N-104
6β-Naltrexol-3-β-D-glucuronide
1.0 mg/mL (20% Water in Acetonitrile), certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL (20% Water in Acetonitrile)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](C(O)=O)O[C@@H](OC2=C(O3)C([C@]([C@@H]3[C@H](O)CC4)(CCN5CC6CC6)[C@]4(O)[C@H]5C7)=C7C=C2)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C26H33NO10/c28-13-5-6-26(34)15-9-12-3-4-14(35-24-19(31)17(29)18(30)21(37-24)23(32)33)20-16(12)25(26,22(13)36-20)7-8-27(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,13,15,17-19,21-22,24,28-31,34H,1-2,5-10H2,(H,32,33)/t13-,15-,17+,18+,19-,21+,22+,24-,25+,26-/m1/s1
MZOUDXNTQKTCTC-TXYMGXTCSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2