Vai a
M-262
(±)-Metanephrine hydrochloride solution
1 mg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Metanephrine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.69
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in methanol ((as free base))
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[Cl-].N(CC(O)c1cc(c(cc1)O)OC)C.[H+]
InChI key
HRIQFVCFOPJYEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Measurement of metanephrine, a metabolite of epinephrine, is a useful tool in the diagnosis of diseases such as pheochromocytoma and adrenal medullary neoplasm. This Certified Reference Material is suitable for LC-MS/MS monitoring of metanephrine levels in plasma or urine for diagnostic testing, endocrinology, or clinical chemistry.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)