Documenti fondamentali
M-203
Supelco
Maprotiline-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20D3H20N · HCl
Peso molecolare:
316.88
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol (as free base)
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This stable-labeled internal standard is suitable for use in urine drug testing, clinical toxicology, or forensic analysis by LC-MS/MS or GC/MS. Maprotiline is a tetracyclic antidepressant marketed under the trade name Ludiomil for treatment of depression.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)