M-159
(±)-4-Methyl-N-ethyl-norephedrine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Grado
certified reference material
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C(O)C1=CC=C(C)C=C1)NCC.Cl
InChI
1S/C12H19NO.ClH/c1-4-13-10(3)12(14)11-7-5-9(2)6-8-11;/h5-8,10,12-14H,4H2,1-3H3;1H
OILWAWJXJPGPCJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C