M-005S
Morphine solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Morphine solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1 mg/mL in methanol
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35
InChI
1S/C17H19NO3/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18/h2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3/t10-,11+,13-,16-,17-/m0/s1
BQJCRHHNABKAKU-KBQPJGBKSA-N
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C