IMPN-007-04
Naloxone N-oxide solution
100 μg/mL in acetonitrile: water (1:1), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Naloxone N-oxide solution
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in acetonitrile: water (1:1)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Oc1ccc2C[C@@H]3[C@]4(O)CCC(=O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CC[N@@+]3([O-])CC=C
InChI
1S/C19H21NO5/c1-2-8-20(24)9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)25-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2/t14-,17+,18+,19-,20?/m1/s1
GAUIBVINJLVYRY-QBFPIVRFSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)