Documenti fondamentali
I-058
Supelco
Human Insulin in PBS solution
new
100 μg/mL (PBS pH 7.2), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Human Insulin solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C257H383N65O77S6
Numero CAS:
Peso molecolare:
5807.57
Codice UNSPSC:
12352200
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 0.5 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL (PBS pH 7.2)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
InChI
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)