I-024
Interference Mix 2 (For Qualitative Use Only)
100 μg/μL each analyte in methanol, analytical standard, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Qualitative Interference Mixture
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Stato
liquid
Composizione
Gabapentin, 100 μg/mL
Pregabalin, 100 μg/mL
Salicylic acid, 100 μg/mL
Valproic acid, 100 μg/mL
Vigabatrin, 100 μg/mL
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)