I-019
25I-NBOH hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup