Documenti fondamentali
H-156
Supelco
4-Hydroxymidazolam-D4 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
CHF 325.00
CHF 325.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 325.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H9D4ClFN3O
Peso molecolare:
345.79
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 325.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in acetonitrile
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of 4-hydroxymidazolam by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing applications. 4-Hydroxymidazolam is the minor hydroxylated metabolite of midazolam (MDZ). The product contributes in the pharmacological impact of MDZ.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)