Documenti fondamentali
G-007S
Supelco
Gabapentin solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Gabapentin solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H17NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1 mg/mL in methanol
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
NCC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Sold under the trade names Neurontin®, Nupentin®, or Gabarone®, gabapentin is an anticonvulsant drug used primarily for treatment of seizures, fibromyalgia, and chronic neuropathic pain. This certified Snap-N-Spike® Reference Solution is suitable for use in GC/MS or LC/MS applications from forensic analysis, clinical toxicology and pain prescription monitoring to urine drug testing.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)