Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H5O4SNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.11
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
10 mg/mL in methanol: water (1:1) ((as ethyl sulfate))
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
RRLOOYQHUHGIRJ-UHFFFAOYSA-M
General description
A Certified Spiking Solution® suitable for use in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology, forensic analysis, or urine alcohol testing. Ethyl sulfate is a primary urinary metabolite of consumed alcohol and is indicative of recent alcohol consumption.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl sulfate sodium salt
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
75.2 °F
Punto di infiammabilità (°C)
24 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?