Vai a
D-197
Droperidol solution
1 mg/mL (MeOH:DMSO (90:10)(v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
1-[1-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl]-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one, Dehydrobenzperidol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H22FN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.43
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL (MeOH:DMSO (90:10)(v/v))
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(=CC2)[n]3c4c([nH][c]3=O)cccc4
InChI
1S/C22H22FN3O2/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-25-14-11-18(12-15-25)26-20-5-2-1-4-19(20)24-22(26)28/h1-2,4-5,7-11H,3,6,12-15H2,(H,24,28)
InChI key
RMEDXOLNCUSCGS-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)