Documenti fondamentali
D-069
Supelco
Desmethylolanzapine dihydrochloride solution
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (1:1) (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Desmethylolanzapine dihydrochloride solution
Scegli un formato
1 ML
CHF 196.00
CHF 196.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 196.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18N4S · H2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 196.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (1:1) (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1=CC2=C(S1)NC3=C(C=CC=C3)N=C2N4CCNCC4.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C16H18N4S/c1-11-10-12-15(20-8-6-17-7-9-20)18-13-4-2-3-5-14(13)19-16(12)21-11/h2-5,10,17,19H,6-9H2,1H3
FHPIXVHJEIZKJW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Desmethylolanzapine is the primary metabolite of olanzapine, marketed as the atypical antipsychotic Zyprexa®for the treatment of schizophrenia and bipolar disorder. This new certified solution standard is suitable for use in LC or GC applications including clinical toxicology analysis, forensic testing, or therapeutic drug monitoring.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zyprexa is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)