Vai a
C-905
Clonazepam-d4 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Clonazepam-d4 solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 48.70
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15D4H6ClN3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.74
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
MDL number:
eCl@ss:
25140904
CHF 48.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CN=C(C2=C(C=CC([N+]([O-])=O)=C2)N1)C3=C(Cl)C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H]
InChI
1S/C15H10ClN3O3/c16-12-4-2-1-3-10(12)15-11-7-9(19(21)22)5-6-13(11)18-14(20)8-17-15/h1-7H,8H2,(H,18,20)/i1D,2D,3D,4D
InChI key
DGBIGWXXNGSACT-RHQRLBAQSA-N
General description
Clonazepam, sold under trade names Klonopin® or Rivotril, is a long-acting, potent benzodiazepine approved for the treatment of epilepsy. This stable-labeled internal standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS applications including forensic analysis, clinical toxicology, and urine drug testing.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klonopin is a registered trademark of Hoffmann-La Roche Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clonazepam-d4 solution
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)