Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 106.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CC2(CCCC2)CC(N1CCCCN(CC3)CCN3C4=NC=CC=N4)=O.Cl
InChI
1S/C21H31N5O2.ClH/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20;/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;1H
InChI key
RICLFGYGYQXUFH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR1A(3350)
General description
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?