Passa al contenuto
B-013
Benzoylecgonine-D8 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H11NO4D8
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.38
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
NACRES:
NA.24
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IB (Portugal)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C16H19NO4/c1-17-11-7-8-12(17)14(15(18)19)13(9-11)21-16(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-14H,7-9H2,1H3,(H,18,19)/t11-,12-,13+,14+/m1/s1/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
GVGYEFKIHJTNQZ-GDERWKOJSA-N
General description
A stable-labeled internal standard suitable for isotope dilution methods or benzoylecgonine testing in urine, saliva, blood, or hair by GC/MS or LC/MS for applications in clinical toxicology, urine drug testing, pain prescription monitoring or forensic analysis. Benzoylecgonine is the primary metabolite of cocaine and a major biomarker for determination of cocaine use.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoylecgonine-D8 solution
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)