Vai a
A-911
7-Aminoflunitrazepam solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 132.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14FN3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.30
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
MDL number:
CHF 132.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC1=CC=CC=C1C2=NCC(N(C)C3=CC=C(N)C=C23)=O
InChI
1S/C16H14FN3O/c1-20-14-7-6-10(18)8-12(14)16(19-9-15(20)21)11-4-2-3-5-13(11)17/h2-8H,9,18H2,1H3
InChI key
LTCDLGUFORGHGY-UHFFFAOYSA-N
General description
As a major metabolite of flunitrazepam, 7-aminoflunitrazepam is a biomarker for use of the parent drug. Flunitrazepam is an intermediate-acting benzodiazepine, typically used in the treatment of severe insomnia. This certified solution standard is suitable for numerous GC/MS or LC/MS testing applications in forensic analysis, clinical toxicology, urine drug testing, or pain prescription monitoring.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Aminoflunitrazepam solution
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)