Documenti fondamentali
A-120
Supelco
Aldosterone-13C3 solution
10 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
CHF 321.00
CHF 321.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 321.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C1813C3H28O5
Peso molecolare:
363.42
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 321.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
10 μg/mL in acetonitrile
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This stable labeled internal standard is suitable for quantitation of aldosterone levels using LC/MS or GC/MS methods for clinical diagnostic applications. Aldosterone is a hormone in the mineralocorticoid family which stimulates sodium transport across cell membranes and assists in the maintenance of blood pressure and blood volume. Aldosterone levels in serum/plasma and urine are measured by LC-MS/MS for investigation of primary or secondary aldosteronism ranging from adrenal cortical hyperplasia to renovascular disease and Bartter′s syndrome.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)