Vai a
A-093
Atomoxetine-d7 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 167.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17D7H15ClNO
Peso molecolare:
298.86
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
NACRES:
NA.24
EC Number:
200-659-6
CHF 167.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c(O[C@H](CCNC)c2ccccc2)c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m1./s1/i1D3,6D,7D,8D,11D;
InChI key
LUCXVPAZUDVVBT-OJPCNXEKSA-N
General description
A stable-labeled internal standard suitable for numerous GC/MS and LC/MS applications for atomoxetine from clinical toxicology and urine drug testing to forensic analysis and isotope dilution methods. Atomoxetine, marketed in the US under the trade name Strattera®, is a drug used in the treatment of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD).
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Strattera is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)