Documenti fondamentali
A-050
Supelco
Amine Mixture-6 solution
250 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
Composizione
(±)-Amphetamine
MDA
(±)-MDEA
(±)-MDMA
(±)-Methamphetamine
Phentermine
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA/IIA/IIB (Portugal)
Concentrazione
250 μg/mL each component in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A multi-component mix containing amphetamine and phenethylamine class drugs MDEA, MDMA, methamphetamine, amphetamine, MDA and phenetermine. These illicit drugs have stimulant, psychedelic and hallucinogenic effects.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)