Documenti fondamentali
LM2511
Avanti
Glucosyl (β) C12 Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand LM2511, ethanol solution
Sinonimo/i:
N-(dodecanoyl)-1-β-glucosyl-sphing-4-ene
Scegli un formato
1 EA
CHF 177.00
CHF 177.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 177.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H69NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
643.93
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 177.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
ethanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (LM2511-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand LM2511
Concentrazione
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C36H69NO8/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-30(39)29(28-44-36-35(43)34(42)33(41)31(27-38)45-36)37-32(40)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h23,25,29-31,33-36,38-39,41-43H,3-22,24,26-28H2,1-2H3,(H,37,40)/b25-23+/t29-,30+,31?,33+,34?,35?,36+/m0/s1
IYCYEZLMOLRFAN-QGJHTTTBSA-N
Applicazioni
Lactosyl (β) C12 Ceramide is suitable as an internal standard:
  • to determine if the isopropanol is a choice procedure for large-scale lipid profiling using UHPLC-MS[1]
  • to assess the effects of diabetes and the treatment with dihydroprogesterone (DHP) in rat cerebral cortex[2]
  • in the lipidomic analysis of extracellular vesicles (EVs) released by human fibroblasts undergoing Oncogene-Induced Senescence (OIS)[3]
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM2511-1EA)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Extracellular vesicles released by fibroblasts undergoing H-Ras induced senescence show changes in lipid profile
Buratta S, et al.
PLoS ONE, 12(11), e0188840-e0188840 (2017)
Isopropanol extraction for cerebrospinal fluid lipidomic profiling analysis
Iriondo A, et al.
Talanta, 195, 619-627 (2019)
Diabetes alters myelin lipid profile in rat cerebral cortex: Protective effects of dihydroprogesterone
Cermenati G, et al.
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 168, 60-70 (2017)