LM1002
Avanti
17:0-20:4 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1002, methanol solution
Sinonimo/i:
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
Stato
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (LM1002-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1002
Concentrazione
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C45H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-45(48)54-43(42-53-55(49,50)52-40-39-46(3,4)5)41-51-44(47)37-35-33-31-29-27-25-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20,22,24,26,30,32,43H,6-13,15,17-19,21,23,25,27-29,31,33-42H2,1-5H3/b16-14-,2
MHUZXLUKTLNHIX-GUNPMBPGSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)