900414P
Avanti
16:0(Alkyne)-18:1 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
1-Hexadec-15-ynoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (900414P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (900414P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
click reagents
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC#C)=O)=O
InChI
NJYXOUTYLFAWKP-OTMQOFQLSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)