900411E
Avanti
arachidonic acid-alkyne
Avanti Research™ - A Croda Brand 900411E, ethanol solution
Sinonimo/i:
5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraen-19-ynoic acid
Stato
ethanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (900411E-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 900411E
Concentrazione
1 mg/mL (900411E-1mg)
Tipo di lipide
click reagents
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)