900127E
Avanti
14(15) EET
Avanti Research™ - A Croda Brand, ethanol solution
Sinonimo/i:
(±)14(15)-epoxy-5Z,8Z,11Z-eicosatrienoic acid
Saggio
99% (TLC)
Stato
ethanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 500 μg (900127E-500UG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentrazione
500 μg/mL (900127E-500UG)
Tipo di lipide
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1C(C1C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O)CCCCC
InChI
JBSCUHKPLGKXKH-ILYOTBPNSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)