Documenti fondamentali
890895C
Avanti
18:1 TAP (DOTAP, MS Salt)
Avanti Research - A Croda Brand 890895C
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane (methyl sulfate salt)
Scegli un formato
25 MG
CHF 199.00
200 MG
CHF 413.00
CHF 199.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 199.00
200 MG
CHF 413.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H83NO8S
Numero CAS:
Peso molecolare:
774.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 199.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (890895C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890895C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 890895C
Concentrazione
10 mg/mL (890895C-25mg)
25 mg/mL (890895C-200mg)
Tipo di lipide
cationic lipids
transfection
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.O=S([O-])(OC)=O
InChI
1S/C42H80NO4.CH4O4S/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;1-5-6(2,3)4/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
RSMRWWHFJMENJH-LQDDAWAPSA-M
Azioni biochim/fisiol
DOTAP (1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane) is a cationic lipid, used for in vitro and in vivo nucleic acid and protein delivery.[1] The lipid composition and cell type affects the transfection potential of DOTAP.[2] DOTAP mediates gene knockdown technique in hematopoietic stem cells (HSCs).[3]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890895C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890895C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Efficient siRNA delivery by the cationic liposome DOTAP in human hematopoietic stem cells differentiating into dendritic cells
Martino S, et al.
BioMed Research International, 2009 (2009)
DOTAP (and other cationic lipids): chemistry, biophysics, and transfection
Simberg D, et al.
Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems, 21(4) (2004)
DOTAP/DOPE ratio and cell type determine transfection efficiency with DOTAP-liposomes
Kim BK, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1848(10), 1996-2001 (2015)