890717O
Avanti
14:1 EPC (Tf Salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand 890717O
Sinonimo/i:
1,2-dimyristoleoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (Tf salt)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (890717O-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 890717O
Tipo di lipide
transfection
cationic lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)