890700C
Avanti
12:0 EPC (Cl Salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand 890700C
Sinonimo/i:
1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (chloride salt)
About This Item
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (890700C-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 890700C
Concentrazione
10 mg/mL (890700C-10mg)
Tipo di lipide
cationic lipids
transfection
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O)OCC.[Cl-]
Descrizione generale
Applicazioni
- for use in lipoplex
- to study its effect on transfection of human umbilical artery endothelial cells (HUAEC)
- in liposome preparation
- in lipid mixtures to study its cubic phases of formation, stability and phase transitions
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)