880270C
Avanti
C8 PEG5000 Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 880270C
Sinonimo/i:
N-octanoyl-sphingosine-1-{succinyl[methoxy(polyethylene glycol)5000]}
About This Item
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (880270C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 880270C
Concentrazione
10 mg/mL (880270C-25mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)COC(CCC([(OCH2CH2)113OCH3])=O)=O
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)