Documenti fondamentali
880155P
Avanti
ALC-0159
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
α-[2-(ditetradecylamino)-2-oxoethyl]-ω-methoxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl), PEG-N,N-ditetradecylacetamide, Methoxypolyethyleneglycoloxy(2000)-N,N-ditetradecylacetamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C121H243NO47
Peso molecolare:
2464.20
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1x1 g (880155P-1G)
pkg of 1x100 mg (880155P-100MG)
pkg of 1x200 mg (880155P-200MG)
pkg of 1x25 mg (880155P-25MG)
pkg of 1x50 mg (880155P-50MG)
pkg of 1x500 mg (880155P-500MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
applicazioni
advanced drug delivery
Tipo di lipide
cationic lipids
polymerizable lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCCCC)C(COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O
InChI
1S/C121H243NO47/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-122(29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)121(123)120-169-119-118-168-117-116-167-115-114-166-113-112-165-111-110-164-109-108-163-107-106-162-105-104-161-103-102-160-101-100-159-99-98-158-97-96-157-95
LPAYAXQFSOFRTA-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880155P-25MG)
  • 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880155P-50MG)
  • 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880155P-100MG)
  • 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880155P-200MG)
  • 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880155P-500MG)
  • 30 mL Amber Glass Screw Cap Vial(880155P-1G)
Altre note
Quantities limited to 10G in a calendar year per customer.
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)