Documenti
880145P
Avanti
N-TETAMINE-pSar35
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N,N-ditetradecylamine-N-succinyl[methyl(polysarcosine)35]
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C136H239N37O36
Peso molecolare:
2968.58
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1x25 mg (880145P-25MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
advanced drug delivery
Tipo di lipide
polymerizable lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CNCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(CCC
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880145P-25MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3