Documenti fondamentali
870330P
Avanti
C5:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Pentanoyl L-carnitine-d9
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14D9NO4
Peso molecolare:
254.37
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1x1 mg (870330P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
lipidomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-5-6-7-12(16)17-10(8-11(14)15)9-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3/t10-/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
VSNFQQXVMPSASB-YEELJIISSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870330P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)