870302C
Avanti
18:1 Ptd Ethylene Glycol
Avanti Research™ - A Croda Brand 870302C
Sinonimo/i:
1,2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-Phospho(Ethylene Glycol) (Sodium Salt)
About This Item
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (870302C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870302C
Concentrazione
10 mg/mL (870302C-25mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C41H77O9P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,39,42H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t39-;/m1./s1
NQNFIFRFZRXHMZ-YSHLVRMWSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)