870202C
Avanti
18:1 PDP PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870202C
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[3-(2-pyridyldithio)propionate] (sodium salt)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (870202C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870202C
Concentrazione
10 mg/mL (870202C-25mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCSSC1=CC=CC=N1)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C49H85N2O9PS2.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36-48(53)57-43-45(60-49(54)37-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)44-59-61(55,56)58-41-40-50-46(52)38-42-62-63-47-35-33-34-39-51-47;/h17-20,33-35,39,45H,3-16,21-32,36-38,40-44H2,1-2H3,(H,50,52)(H,55,56);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t45-;/m1./s1
LFMWVVNPVNIPJG-JQRYTBKHSA-M
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)