Documenti fondamentali
870142C
Avanti
18:1 Dodecanylamine PE
Avanti Research - A Croda Brand 870142C
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(dodecanylamine)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C53H101N2O9P
Numero CAS:
Peso molecolare:
941.35
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (870142C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 870142C
Concentrazione
10 mg/mL (870142C-25mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCN(C(CCCCCCCCCCC[NH3+])=O)[H])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C53H101N2O9P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-31-35-39-43-52(57)61-48-50(64-53(58)44-40-36-32-28-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)49-63-65(59,60)62-47-46-55-51(56)42-38-34-30-26-25-29-33-37-41-45-54/h17-20,50H,3-16,21-49,54H2,1-2H3,(H,55,56)(H,59,60)/b19-17-,20-18-/t50-/m1/s1
HOOLPMPNZPBWNI-WSPRLCGESA-N
Descrizione generale
18:1 Dodecanylamine PE, also referred as 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(dodecanylamine), is a head group modified functionalized lipid.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870142C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)