Documenti fondamentali
860905P
Avanti
20:0-20:1-20:0 D5 TG
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,3(d5)-dieicosanoyl-2-(11Z-eicosenoyl)-glycerol
Scegli un formato
1 MG
CHF 177.00
CHF 177.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 177.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C63H115D5O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
978.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25
CHF 177.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860905P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C63H120O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h27,30,60H,4-26,28-29,31-59H2,1-3H3/b30-27-
VNTAEBMTULPOLY-NHYOGKJZSA-N
Applicazioni
20:0-20:1-20:0 D5 TG is suitable for use as a standard to identify lipid metabolites by ultra-performance liquid chromatography - tandem mass spectrometer (UPLC-MS).[1]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860905P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Effects of Age and Reproduction on the Lipidome of Caenorhabditis elegans
Wan QL, et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2019 (2019)