Documenti fondamentali
860704P
Avanti
C6 ceramide-1,3-cyclic-phosphate (d18:1/6:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-hexanoyl-ceramide-1,3-cyclic-phosphate (ammonium salt)
Scegli un formato
5 MG
CHF 1’450.00
CHF 1’450.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 1’450.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H49N2O5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
476.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 1’450.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 5 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860704P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)