860675P
Avanti
Sphinganine-1-Phosphate (d20:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860675P, powder
Sinonimo/i:
D-erythro-sphinganine-1-phosphate (C20 base)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860675P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860675P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C20H44NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)19(21)18-26-27(23,24)25/h19-20,22H,2-18,21H2,1H3,(H2,23,24,25)/t19-,20+/m0/s1
WEYZCBKZGOIPIU-VQTJNVASSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)