Documenti fondamentali
860655P
Avanti
sphinganine-1-phosphate (d17:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860655P, powder
Sinonimo/i:
D-erythro-sphinganine-1-phosphate (C17 base)
Scegli un formato
1 MG
CHF 262.00
CHF 262.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 262.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H38NO5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.46
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 262.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860655P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860655P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C17H38NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(19)16(18)15-23-24(20,21)22/h16-17,19H,2-15,18H2,1H3,(H2,20,21,22)/t16-,17+/m0/s1
RTCZJPCPBSBOKB-DLBZAZTESA-N
Applicazioni
Sphinganine-1-phosphate (d17:0) has been used as an internal standard in mass spectroscopy for quantification of shingolipids.[1]
Azioni biochim/fisiol
Exogenous sphinganine 1-phosphate activates sphingosine-1-phosphate receptor 1 (S1P1) and exhibits protective effects against hepatic and renal ischemia and reperfusion (IR).[2]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860655P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ladan Dawoody Nejad et al.
Scientific reports, 10(1), 8268-8268 (2020-05-20)
Sphingosine-1-phosphate is a signaling molecule involved in the control of cell migration, differentiation, survival and other physiological processes. This sphingolipid metabolite can be degraded by the action of sphingosine-1-phosphate lyase (SPL) to form hexadecenal and ethanolamine phosphate. The importance of
Sphinganine-1-phosphate protects kidney and liver after hepatic ischemia and reperfusion in mice through S1P 1 receptor activation
Park SW, et al.
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology, 90(8), 1209-1209 (2010)
TP53 is required for BECN1-and ATG5-dependent cell death induced by sphingosine kinase 1 inhibition
Lim S, et al.
Autophagy, 14(6), 942-957 (2018)