860598P
Avanti
C18 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860598P, powder
Sinonimo/i:
D-lactosyl-β-1,1′ N-stearoyl-D-erythro-sphingosine
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (860598P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860598P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860598P-50mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860598P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
VOZHMDQUIRUFQW-LOTHNZFDSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)