860477P
Avanti
1-desoxymethylsphingosine
1-desoxymethylsphingosine (m17:1), powder
Sinonimo/i:
1-Deoxymethylsphingosine
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860477P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860477P
Tipo di lipide
sphingolipids
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@](O)([H])CN
InChI
1S/C17H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(19)16-18/h14-15,17,19H,2-13,16,18H2,1H3/b15-14+/t17-/m1/s1
NTZGVZKEAIALQE-IAOULYHDSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)