860461P
Avanti
N-C12-desoxymethylsphinganine
N-lauroyl-1-desoxymethylsphinganine (m17:0/12:0), powder
Sinonimo/i:
N-dodecanoyl-1-desoxymethylsphinganine (m17:0/12:0); N-C12-1-desoxyMeDHCer; 110959
About This Item
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860461P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860461P
Tipo di lipide
sphingolipids
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)