860450P
Avanti
14:0 PA-d54
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
1,2-Dimyristoyl-d54-sn-glycero-3-phosphate, sodium salt
About This Item
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860450P-10MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP(O)([O-])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3