860363P
Avanti
18:0 PC-d13
Avanti Research™ - A Croda Brand 860363P, powder
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4-N,N,N-trimethyl-d9
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860363P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860363P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C44H88NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h42H,6-41H2,1-5H3/t42-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3,38D2,39D2
NRJAVPSFFCBXDT-SANKXODMSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)