855810P
Avanti
26:0 Lyso PC
1-hexacosanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
1-hexacosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(26:0/0:0)
Saggio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (855810P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (855810P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (855810P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 855810P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)