855375P
Avanti
10:0 Lyso PC
1-decanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
1-decanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(10:0/0:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (855375P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (855375P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 855375P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C18H38NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-18(21)24-15-17(20)16-26-27(22,23)25-14-13-19(2,3)4/h17,20H,5-16H2,1-4H3/t17-/m1/s1
SECPDKKEUKDCPG-QGZVFWFLSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn