Documenti fondamentali
850806C
Avanti
18:0-22:6 PE
1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Sinonimo/i:
1-octadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)); 110641
Scegli un formato
25 MG
CHF 610.00
CHF 610.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 610.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H78NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
792.08
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
CHF 610.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850806C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 850806C
Concentrazione
10 mg/mL (850806C-25mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
XYYHNDVKALDFHQ-OXHZBIAZSA-N
Applicazioni
18:0-22:6 PE has been used in the preparation of liposomes.[1]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850806C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Water and solute permeability of rat lung caveolae: high permeabilities explained by acyl chain unsaturation
Hill W G, et al.
American Journal of Physiology. Cell Physiology, 289(1), C33-C41 (2005)
Alwena H Morgan et al.
Nature protocols, 5(12), 1919-1931 (2010-12-04)
Phospholipid-esterified oxylipins include newly described families of bioactive lipids generated by lipoxygenases in immune cells. Until now, assays for their quantitation were not well developed or widely available. Here, we describe a mass spectrometric protocol that enables accurate measurement of
Warren G Hill et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 289(1), C33-C41 (2005-02-25)
Caveolae are invaginated membrane structures with high levels of cholesterol, sphingomyelin, and caveolin protein that are predicted to exist as liquid-ordered domains with low water permeability. We isolated a caveolae-enriched membrane fraction without detergents from rat lung and characterized its