Documenti fondamentali
850113P
Avanti
IP3(1,3,4)
Avanti Research - A Croda Brand 850113P, powder
Sinonimo/i:
D-myo-inositol-1,3,4-trisphosphate (ammonium salt)
Scegli un formato
100 μG
CHF 119.00
500 μG
CHF 477.00
CHF 119.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 119.00
500 μG
CHF 477.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H24N3O15P3
Numero CAS:
Peso molecolare:
471.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
CHF 119.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>97% (contains <3% IP3 with phosphorus migration, TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850113P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850113P-500ug))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 850113P
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H]1O)OP(O)([O-])=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Confezionamento
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850113P-100ug)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850113P-500ug)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)