Documenti fondamentali
840862P
Avanti
18:0-18:2 PA
1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Sinonimo/i:
1-octadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(18:0/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H72O8PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
722.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (840862P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 840862P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C39H73O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h12,14,18,20,37H,3-11,13,15-17,19,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b14-12-,20-18-;/t37-;/m1./s1
QCCKEVYCMGRONT-ZNKFQGFOSA-M
Descrizione generale
Phosphatidic acid (PA) is an amphipathic lipid, containing a polar head group and two long hydrophobic acyl chains. PA is anionic in nature and a membrane structural lipid. It acts as a parent compound for more complex membrane phospholipids.
Azioni biochim/fisiol
Phosphatidic acid (PA) is a bioactive lipid and a secondary messenger. PA reacts with water and other phospholipids to produce lipid bilayers and multicomponent bilayers respectively.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840862P-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Lipid second messengers and Receptors
Encyclopedia of Endocrine Diseases, 77(3), 329-334 (2004)
Bioactive Lipids
An Introduction to Biological Membranes, 453-478 (2016)